Merck
694096
Sigma-Aldrich
2-ブチニルp-トルエンスルホナート
96%
別名:
2-ブチニル 4-メチルベンゼンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12O3S
CAS番号:
分子量:
224.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
47-51 °C
SMILES記法
CC#CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,9H2,1-2H3
InChI Key
HGZKJNHJABSJTC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694096-BULK:
694096-1G:
694096-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad S Rahnama'i et al.
BMC urology, 13, 8-8 (2013-02-08)
To investigate the effect of prostaglandin depletion by means of COX-inhibition on cholinergic enhanced spontaneous contractions. The urethra and bladder of 9 male guinea pigs (weight 270-300 g) were removed and placed in an organ bath with Krebs' solution. A
Yuji Odagaki et al.
Journal of pharmacological sciences, 125(2), 157-168 (2014-05-23)
The functional activation of Gi/o proteins coupled to muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs) was investigated with the conventional guanosine-5'-O-(3-[(35)S]thio) triphosphate ([(35)S]GTPγS) binding assay in rat brain membranes. The most efficacious stimulation elicited by acetylcholine or carbachol (CCh) was obtained in striatal