Merck
693979
Sigma-Aldrich
(1E,2E)-1,2-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニルイミノ)エタン
90%
別名:
N,N′-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-1,4-ジアザブタジエン, N,N′-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)エタンジイミン, グリオキサール ビス(2,6-ジイソプロピルアニル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H7)2C6H3NCHCHNC6H3(C3H7)2
CAS番号:
分子量:
376.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: ligand
mp
105-109 °C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1\N=C\C=N\c2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H36N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-20H,1-8H3/b27-15+,28-16+
InChI Key
JWVIIGXMTONOFR-DPCVLPDWSA-N
アプリケーション
  • 誘導ルテニウムオレフィンメタセシス触媒の調製における反応物質
  • N-環状カルベン配位子
以下の反応における触媒です。
  • a-ジイミン配位子を支持体とする、パラジウム触媒による好気性アルコール酸化
  • ルテニウム‐ビスイミン触媒前駆体存在下での、位置選択的アルキル化
  • 芳香族アミンのN-アリール化
  • ケトンの水素移動および原子移動ラジカル重合反応の錯体としての、ルテニウムニトロシルα-ジイミンおよびイミノケトン錯体の調製
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693979-BULK:
693979-5G:
693979-VAR:
693979-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)