Merck
693952
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メトキシピリジン-3-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNO2
CAS番号:
分子量:
216.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
93-100 °C
官能基
aldehyde
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ncc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7-5(4-10)2-6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693952-VAR:
693952-1G:
693952-250MG:
693952-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)