Merck
693855
Sigma-Aldrich
N-トシルエチレンジアミン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2O2S
CAS番号:
分子量:
214.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
122-126 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(12,13)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI Key
JATMCAQQSXISOR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693855-VAR:
693855-5G:
693855-BULK:
試験成績書(COA)