Merck
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-ピラゾール
97%
別名:
1-(tert-ブトキシカルボニル)ピラゾール, tert-ブチル 1H-ピラゾール-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O2
CAS番号:
分子量:
168.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.472
bp
161 °C/760 mmHg
密度
1.036 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
InChI Key
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
693634-VAR:
693634-5G:
693634-BULK:
試験成績書(COA)