安全性情報
693502
Sigma-Aldrich
ガドリニウム-シリコン-ゲルマニウム 合金
Gd5Si0.5Ge3.5, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Gd5Ge2Si2
分子量:
987.70
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥99%
フォーム
powder and chunks
組成
Gadolinium, 74.4 wt. %
Germanium, 24.2 wt. %
Silicon, 1.4 wt. %
mp
1313 °C
物性
キュリー温度:約70 K
法的情報
Sold under license to US Patents 5,887,449 and 5,743,095 for use in magnetic refrigeration.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
693502-1G:
693502-VAR:
693502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)