Merck
693499
Sigma-Aldrich
ジスプロシウム-エルビウム-アルミニウム合金、Dy0.8Er0.2Al2
magnetic refrigeration material
別名:
ErDy4Al10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Dy0.8Er0.2Al2
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
組成
aluminum, 24.9 wt. %
Dysprosium, 59.7 wt. %
Erbium, 15.6 wt. %
mp
1675 °C
SMILES記法
[Al].[Dy].[Er]
InChI
1S/Al.Dy.Er
InChI Key
LAESMWVCIAIPFD-UHFFFAOYSA-N
物性
キュリー温度:60 K未満
法的情報
磁気冷却用として、米国特許第5,887,449号および第5,743,095号に基づく実施許諾を受けて販売されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693499-VAR:
693499-BULK:
693499-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Today, near-room-temperature refrigeration is almost entirely based on a vapor-compression refrigeration cycle.
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.
フラックス法で合成された、ランタノイド元素を含有する強相関性のエネルギー材料について解説します。