Merck
693235
Sigma-Aldrich
(S)-Ru(OAc)2(DM-SEGPHOS®)
別名:
ジアセタト[(S)-(−)-5,5′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-4,4′-ビ-1,3-ベンゾジオキソール]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H50O8P2Ru
CAS番号:
分子量:
941.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C46H44O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;2*1-2(3)4;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
ACKYBTAGKAINOG-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
(S)-Ru(OAc)2(DM-SEGPHOS®) can be used as a catalyst in:
  • The enantioselective asymmetric hydrogenation reaction.[1]
  • The asymmetric reductive amination reaction.[2]
  • The total synthesis of (-)-tubingensin B via Suzuki-Miyaura coupling and aryne cyclization reactions.[3]
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693235-100MG:
693235-BULK:
693235-50MG:
693235-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct asymmetric reductive amination
Steinhuebel D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(32), 11316-11317 (2009)
New chiral phosphorus ligands for enantioselective hydrogenation
Tang W and Zhang X
Chemical Reviews, 103(8), 3029-3070 (2003)
Total synthesis of (-)-tubingensin B enabled by the strategic use of an aryne cyclization
Corsello MA, et al.
Nature Chemistry, 9(10), 944-944 (2017)
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago