Merck
692166
Sigma-Aldrich
(R)-Ru(OAc)2(H8-BINAP)
別名:
ジアセタト[(R)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビナフチル]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,500
¥25,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H46O4P2Ru
CAS番号:
分子量:
849.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)O[Ru]OC(C)=O.C1CCc2c(C1)ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6CCCCc6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H40P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;2*1-2(3)4;/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChI Key
HZRBASMTZGJUJU-UHFFFAOYSA-L
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692166-VAR:
692166-BULK:
692166-50MG:
692166-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago