Merck
691968
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリス(2-クロロエチル)
85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CH2O)3P
CAS番号:
分子量:
269.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
85%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
112-115 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCOP(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-10-13(11-5-2-8)12-6-3-9/h1-6H2
InChI Key
LUVCTYHBTXSAMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
374.9 °F
引火点(℃)
190.5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
691968-VAR:
691968-500G:
691968-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)