Merck
691836
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-ヒドロキシピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNO
CAS番号:
分子量:
174.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
166-170 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Oc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H
InChI Key
VNYBIBSZZDAEOK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691836-1G:
691836-BULK:
691836-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)