Merck
691372
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxy-2-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
別名:
(OH)2MeIm-NTF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7F6N3O6S2
CAS番号:
分子量:
395.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (1H-NMR)
98%
フォーム
liquid
mp
72 °C
適合性
complies for IR spectroscopy
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1n(O)cc[n+]1O.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7N2O2.C2F6NO4S2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h2-3,7-8H,1H3;/q+1;-1
InChI Key
VQKFGWWOHFMUPX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691372-50G:
691372-BULK:
691372-VAR:
691372-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)