Merck
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
別名:
(OH)2Im-NTf2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5F6N3O6S2
CAS番号:
分子量:
381.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4275
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
InChI Key
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ionic liquid and NHC precatalyst
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
691054-50G:
691054-5G:
691054-BULK:
691054-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)