Merck
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
≥93.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20ClNO4
CAS番号:
分子量:
313.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
製品名
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, ≥93.0% (HPLC)
アッセイ
≥93.0% (HPLC)
フォーム
lumps
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
InChI Key
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
690910-BULK:
690910-250MG:
690910-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)