アッセイ
≥98% (13C-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
フォーム
solid
mp
84 °C
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1
InChI
1S/C5H9N2O2.F6P/c1-8-6-3-4-7(5-6)9-2;1-7(2,3,4,5)6/h3-5H,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
KBRFXVGODOTNGL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
690821-VAR:
690821-50G:
690821-5G:
690821-BULK:
アクティブなフィルタ