Merck
689319
Sigma-Aldrich
デヒドロ酢酸
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
別名:
2-アセチル-5-ヒドロキシ-3-オキソ-4-ヘキセン酸δ-ラクトン, 3-アセチル4-ヒドロキシ-6-メチル-2-ピロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4
CAS番号:
分子量:
168.15
Beilstein:
6129
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
Lonza quality
フォーム
crystalline
powder
メーカー/製品名
Lonza Ltd
濃度
99.0-100.3 % (w/w) (T)
bp
270 °C (lit.)
mp
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI Key
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
420 nm、1 g/30 mL MeOH溶液、10 mmでの透過率は63.2%以上。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
314.6 °F
引火点(℃)
157 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689319-10KG:
689319-1KG:
689319-30KG:
689319-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)