Merck
688916
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-N-[(2R)-2-pyrrolidinylmethyl]-methanesulfonamide
≥98.5% (T)
別名:
N-[(2R)-2-ピロリジニルメチル]-トリフルオロメタンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11F3N2O2S
CAS番号:
分子量:
232.22
Beilstein:
10255865
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5% (T)
形状
powder
光学活性
[α]/D -13±1°, c = 1% in methanol
光学純度
ee: ≥98.0%
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m1/s1
InChI Key
RIWFUAUXWIEOTK-RXMQYKEDSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
688916-BULK:
688916-100MG:
688916-VAR:
688916-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct, highly enantioselective pyrrolidine sulfonamide catalyzed Michael addition of aldehydes to nitrostyrenes.
Wei Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(9), 1369-1371 (2005-01-25)
Liansuo Zu et al.
Organic letters, 10(6), 1211-1214 (2008-02-15)
Fluorous (S) pyrrolidine sulfonamide serves as an efficient promoter for highly enantioselective aldol reactions of ketones and aldehydes with aromatic aldehydes on water. A notable feature of the organocatalyst is that it can be recovered from the reaction mixtures by
Liansuo Zu et al.
Organic letters, 8(14), 3077-3079 (2006-06-30)
[reaction: see text] A recycle and reusable fluorous (S)-pyrrolidine sulfonamide organocatalyst has been developed for promoting highly enantio- and diastereoselective Michael addition reactions of ketones and aldehydes with nitroolefins in water. The organocatalyst is conveniently recovered from the reaction mixtures