Merck
688894
Sigma-Aldrich
3-アミノクロトン酸メチル
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
別名:
メチル3-アミノ-2-ブテノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
956592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
crystals
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
濃度
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
不純物
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
mp
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
SMILES記法
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
688894-VAR:
688894-BULK:
688894-10KG:
688894-50KG:
688894-1KG:
試験成績書(COA)