Merck
687626
Sigma-Aldrich
3-カルボキシアダマンタン-1-酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O4
CAS番号:
分子量:
238.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
91-95 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
InChI Key
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687626-BULK:
687626-VAR:
687626-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)