Merck
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-メチルピロリジン
95%
別名:
(S)-2-メチルピロリジン-1-カルボン酸-tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO2
CAS番号:
分子量:
185.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444
密度
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
InChI Key
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)