Merck
687200
Sigma-Aldrich
sec-ブチルボロン酸
≥95%
別名:
2-ブタンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11BO2
CAS番号:
分子量:
101.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
85-89 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
InChI Key
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物が含有することがあります。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 硝酸銀触媒によるキノンとのカップリングを介した、アルキル-およびアリールキノンの調製
  • (ペンタフェニルフェロセニル)ジ(tert-ブチル)ホスフィンのパラジウム錯体存在下での、臭化アリールおよび塩化アリールとのクロスカップリングによるアレーンの調製
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687200-BULK:
687200-VAR:
687200-1G:
687200-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)