Merck
683671
Sigma-Aldrich
Neopentylboronic acid
≥95%
別名:
2,2-Dimethylpropylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,000
¥30,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H13BO2
CAS番号:
分子量:
115.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,000
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
85-89 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • テトラホスフィン‐パラジウム触媒によるアリールハライドとの鈴木クロスカップリングを介する、アルキルアレーンの調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
683671-1G:
683671-VAR:
683671-BULK:
683671-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)