Merck
686905
Sigma-Aldrich
4-フェニルチオフェン-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8O2S
CAS番号:
分子量:
204.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
164-170 °C
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1cc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2S/c12-11(13)10-6-9(7-14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,12,13)
InChI Key
DOAFBJFYWLESRS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
686905-1G:
686905-BULK:
686905-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)