Merck
686808
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1-ethynylboronic acid pinacol ester
90%
別名:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(phenylethynyl)-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17BO2
CAS番号:
分子量:
228.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
crystals
mp
49-68 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H17BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,1-4H3
InChI Key
VEIORNIWTVJLCN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
686808-BULK:
686808-VAR:
686808-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)