Merck
686700
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8FN
CAS番号:
分子量:
125.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.536
密度
1.082 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(F)c1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
CMVJYZNBMRJICR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
686700-BULK:
686700-VAR:
686700-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)