Merck
686158
Sigma-Aldrich
4-(4-ブロモフェニル)-2-チアゾールチオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6BrNS2
CAS番号:
分子量:
272.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
220-224 °C
SMILES記法
Sc1nc(cs1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H6BrNS2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
QNNMMIMBOFCDQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
686158-1G:
686158-5G:
686158-BULK:
686158-VAR:
試験成績書(COA)