Merck
550361
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-chloro-3-formylcoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H4BrClO3
CAS番号:
分子量:
287.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
163-167 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
InChI Key
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
550361-1G:
550361-VAR:
550361-5G:
550361-BULK:
試験成績書(COA)