安全性情報
68571
Sigma-Aldrich
アミノメチルChemMatrix(ケムマトリクス)®樹脂
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
製品種目
ChemMatrix®
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
粒径
100-200 mesh
キャパシティ
0.50-0.70 mmol/g loading (amine)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
詳細
アミノメチルChemMatrix(ケムマトリクス)®樹脂は、ポリエチレングリコール(PEG)をベースとした樹脂で、高度に架橋された第一次エーテル結合から構成されるため、樹脂は広範囲の溶媒中で化学的・機械的に安定です。流動性粉末として利用できるため、他のPEG樹脂と比較するとローディング特性が良好です。この樹脂は、疎水性または高度に組織化されたポリペプチドの合成においてポリスチレン樹脂よりも有効です。[1][2]
アプリケーション
アミノメチルChemMatrix(ケムマトリクス)®樹脂は、固相ペプチド合成(SPPS)において有効な土台として使用できます。[2][3]ジヒドロリポイル支持ポリマーを合成するための出発原料としても使用されます。これはジスルフィド化合物の還元のために、効率的で再利用できる還元剤として使用されます。[4]
法的情報
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68571-BULK:
68571-5G:
68571-1G:
68571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Convenient supported recyclable material based on dihydrolipoyl-residue for the reduction of disulfide derivatives
Bienvenu C, et al.
Tetrahedron Letters, 51(25), 3309-3311 (2010)
Polyethyleneglycol-based resins as solid supports for the synthesis of difficult or long peptides
Beatriz G, et al.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 13(1-2), 265-270 (2007)
Solid-phase peptide synthesis using acetonitrile as a solvent in combination with PEG-based resins
Gerardo A Acosta, et al.
Journal of Peptide Science, 15(10), 629-633 (2009)
ChemMatrix for complex peptides and combinatorial chemistry.
Garcia-Ramos Y, et al.
Journal of Peptide Science, 16(12), 675-678 (2010)
資料
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.