Merck
685550
Sigma-Aldrich
3-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClO3
CAS番号:
分子量:
214.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C
SMILES記法
COc1cccc(CCC(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-8-4-2-3-7(10(8)11)5-6-9(12)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
FIOFIGKOEGZNIK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685550-VAR:
685550-BULK:
685550-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)