Merck
685542
Sigma-Aldrich
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9ClO2
CAS番号:
分子量:
196.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-128 °C
SMILES記法
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI Key
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685542-BULK:
685542-VAR:
685542-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)