Merck
685410
Sigma-Aldrich
1-アセチル-1H-ピロール-3-カルボン酸メチル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO3
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
powder
mp
91-97 °C
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccn(c1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6(10)9-4-3-7(5-9)8(11)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
XNEPOBYEFLQFMM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685410-VAR:
685410-250MG:
685410-1G:
685410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)