Merck
685348
Sigma-Aldrich
N-Boc-indoline-7-carboxylic acid
90%
別名:
1-(tert-Butoxycarbonyl)indoline-7-carboxylic acid, 2,3-Dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO4
CAS番号:
分子量:
263.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
182 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCc2cccc(C(O)=O)c12
InChI
1S/C14H17NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-8-7-9-5-4-6-10(11(9)15)12(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Useful starter in indoline based natural product synthesis.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685348-BULK:
685348-1G:
685348-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterocycles, 34, 1031-1031 (1992)