Merck
685224
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ブロモピリジン
97%
別名:
3-ブロモ-4-アミノピリジン, 3-ブロモ-4-ピリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
61-69 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1ccncc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685224-5G:
685224-1G:
685224-VAR:
685224-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)