Merck
684732
Sigma-Aldrich
4-ブロモチオベンズアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrNS
CAS番号:
分子量:
216.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
139-143 °C
官能基
amine
bromo
SMILES記法
NC(=S)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI Key
AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684732-VAR:
684732-5G:
684732-1G:
684732-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)