Merck
683884
Sigma-Aldrich
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BNO2
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
85-90 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2C#N
InChI
1S/C13H16BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,1-4H3
InChI Key
SKQNWSBNAIOCOC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
683884-VAR:
683884-5G:4548173292496
683884-1G:4548173292489
683884-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)