Merck
683477
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzothiophene
97%
別名:
1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8OS
CAS番号:
分子量:
176.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
86-90 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChI Key
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Starter in benzothiophene chemistry.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683477-5G:
683477-1G:
683477-VAR:
683477-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heterocycles, 45, 1363-1363 (1997)