Merck
683035
Sigma-Aldrich
1-Trifluoroacetyl piperidine
97%
別名:
2,2,2-トリフルオロ-1-(ピペリジン-1-イル)エタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10F3NO
CAS番号:
分子量:
181.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4171
密度
1.226 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C7H10F3NO/c8-7(9,10)6(12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H2
InChI Key
BCJUMGSHTLYECD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • 非競合的GABA受容体アンタゴニストの結合部位を識別する、光反応性プローブ
  • 光活性のa‐マンノシドおよびマンノシルペプチド
  • ヒトシトクロムP450 2B6の不活化
  • 光親和性標識フシジン酸アナログ
  • 抗けいれん剤としてのヒドロキシアミド
  • 抗増殖作用をもつET-18-OCH3
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
683035-VAR:
683035-BULK:
683035-5G:
683035-25G:
試験成績書(COA)