Merck
682985
Sigma-Aldrich
(11bS, 11′bS)-4,4′-(Oxydi-2,1-phenylene)bis-dinaphtho[2,1-d: 1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin
別名:
S, S-Reetz D-Diphosphonite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H32O5P
CAS番号:
分子量:
767.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
光学活性
[α]22/D -85.0°, c = 1 in chloroform
mp
174-186 °C
SMILES記法
O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)c6ccccc6Oc7ccccc7P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
InChI
1S/C52H32O5P2/c1-5-17-37-33(13-1)25-29-43-49(37)50-38-18-6-2-14-34(38)26-30-44(50)55-58(54-43)47-23-11-9-21-41(47)53-42-22-10-12-24-48(42)59-56-45-31-27-35-15-3-7-19-39(35)51(45)52-40-20-8-4-16-36(40)28-32-46(52)57-59/h1-32H
InChI Key
UYGCVTAJLJBNHG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This diphosphonite ligand has been successfully employed in asymmetric Rh-catalyzed conjugate addition reactions of arylboronic acids to enones, as well as in asymmetric hydrogenation reactions of β-keto esters.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
682985-VAR:
682985-BULK:
682985-100MG:4548173286471
682985-500MG:4548173286488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reetz, M. T.; Li, X.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 1157-1157 (2006)
M T Reetz et al.
Organic letters, 3(25), 4083-4085 (2001-12-12)
[reaction: see text] BINOL-based diphosphonites having achiral backbones are useful ligands in the Rh-catalyzed conjugate addition of arylboronic acids to alpha,beta-unsaturated carbonyl compounds. The nature of the achiral backbone determines the direction and degree of enantioselectivity, with er values of
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.