Merck
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29BO2
CAS番号:
分子量:
276.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.484
密度
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
InChI Key
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
682683-BULK:
682683-1G:
682683-VAR:
682683-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)