Merck
273023
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,000
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
234.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(13(16)17)8-12(9-11)15(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17)
InChI Key
NCTSLPBQVXUAHR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3,5-Di-tert-butylbenzoic acid was used in the synthesis of 5,5-di-tert-butylanilinium sulphate[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
273023-VAR:
273023-1G:
273023-500G:
273023-BULK:
273023-1KG:
273023-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)