Merck
682667
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-(トリフルオロメトキシ)安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F3NO3
CAS番号:
分子量:
221.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
138-142 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)15-4-1-2-6(12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
InChI Key
UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682667-BULK:
682667-1G:
682667-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)