Merck
681768
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4BrCl2N
CAS番号:
分子量:
276.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
124-128 °C
SMILES記法
Clc1cc2cc(Br)ccc2c(Cl)n1
InChI
1S/C9H4BrCl2N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
InChI Key
YRSSIZNHQQNESH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
681768-1G:
681768-BULK:
681768-VAR:
試験成績書(COA)