Merck
681687
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,2-phenylenediamine
95%
別名:
(2-アミノフェニル)-カルバミン酸 tert-ブチルエステル, Mono-N-Boc-o-phenylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2O2
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
109-114 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1N
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
KCZFBLNQOSFGSH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681687-BULK:
681687-250MG:
681687-VAR:
681687-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jonathan L Sessler et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(32), 11442-11446 (2005-08-11)
The synthesis, characterization, and anion-binding properties of a series of 2,6-diamidopyridine dipyrromethane hybrid macrocycles is presented. As part of this work, a new method for effecting the oxidation of dipyrromethane-based macrocycles in organic solvents has been developed. The macrocyclic frameworks
Journal of the American Chemical Society, 115, 1321-1321 (1993)