Merck
681296
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
別名:
2-ヒドロキシメチルピペリジン-1-カルボン酸 tert-ブチル エステル, N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO3
CAS番号:
分子量:
215.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
74-78 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • コリデンドラミンA合成のジュリアカップリング
  • 窒素含有ジエンの環化-官能基化
以下の合成の反応物質です。
  • 複素環化合物
  • アントラニラミド、第Xa因子インヒビター
  • ヒトGnRH受容体アンタゴニスト
  • スフィンゴシン-1-リン酸受容体アゴニスト
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
681296-1G:
681296-BULK:
681296-10G:
681296-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)