Merck
680931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoro-1-nitrobenzene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrFNO2
CAS番号:
分子量:
220.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
84-88 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI Key
VQCWSOYHHXXWSP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
縮環した芳香族化合物およびヘテロ芳香族化合物用のビルディングブロックです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680931-5G:
680931-BULK:
680931-VAR:
680931-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
European Journal of Organic Chemistry, 2956-2956 (2006)