Merck
680893
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-5-メチルフェノール
97%
別名:
3-ヒドロキシ-5-メトキシトルエン, 5-メトキシ-m-クレゾール, オルシノールモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
138.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680893-VAR:
680893-BULK:
680893-5G:
680893-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the