Merck
680613
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxyindole
97%
別名:
5-メトキシインドール-1-カルボン酸tert-ブチル エステル, N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO3
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
75-79 °C
SMILES記法
COc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(16)15-8-7-10-9-11(17-4)5-6-12(10)15/h5-9H,1-4H3
InChI Key
LPSLGTZFBDZNEK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • 不斉分子内フリーデル-クラフツアルキル化反応
  • パラジウム触媒による、アリールボロン酸とTEMPO触媒を用いたカルボアミノキシル化
  • 鈴木宮浦カップリング反応を介した蛍光ピリミドピリミドインドールヌクレオシド
  • 立体配座固定された新規のβ‐およびγ-アミノ酸
  • 2-(インドリル)ボレート、シラン、およびシラノール
  • 腫瘍特異的放出に設計されたアミノベースの安定プロドラッグとしての、DNA副溝アルキル化剤
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680613-BULK:
680613-VAR:
680613-10G:
680613-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially