Merck
680575
Sigma-Aldrich
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
別名:
(3-エテニルフェニル)ボロン酸, m-ビニルベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BO2
CAS番号:
分子量:
147.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
mp
141-147 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChI Key
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 鈴木宮浦反応
  • フルクトースおよびピナコールの分子インプリンティング
  • チャン-ラム-エヴァンスアリール化を介するアリールメルカプツール酸の合成
  • ジアリールケトンを生成する3成分クロスカップリング
  • アシルアニオン等価体の生成
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680575-VAR:
680575-BULK:
680575-1G:
680575-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mengzhe Guo et al.
Journal of separation science, 39(17), 3428-3435 (2016-07-13)
Maltose, a common auxiliary material of pharmaceutical preparation, may disturb the analysis of total amino acids in sepia capsule by aldolization. Therefore, it is necessary to remove the maltose through a convenient method. In this work, a phenylboronic acid modified