Merck
680524
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
別名:
2-クロロ-5-(トリフルオロメチル)ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BClF3O2
CAS番号:
分子量:
224.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
SMILES記法
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
InChI Key
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
不定量の無水物を含むことがあります。
以下の反応物質です。
  • 鈴木反応によるアリールおよびヘタリールフロクマリンの合成
  • Pd-触媒による鈴木宮浦カップリング並びにCu-触媒によるアミド化反応を介した、Et 4-ブロモ-6-メトキシ-1,5-ナフチリジン-3-カルボキシラートからのEtカンチノン-3-カルボキシラートの合成
  • ジアミノウラシルによるワンポットカップリングを介した、キサンチンの調製
  • Pd‐触媒による8-ブロモ-1,5-ナフチリジン-2-オンとの鈴木宮浦カップリング
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680524-10G:
680524-VAR:
680524-1G:
680524-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)