Merck
680478
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
別名:
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22BNO2
CAS番号:
分子量:
247.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
126-130 °C
SMILES記法
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
InChI Key
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680478-VAR:
680478-BULK:
680478-1G:
680478-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)